missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Analyse MTase-Glo Méthyltransférase, 2 000 tests

Numéro de catalogue. PRV7602
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Essais de 2000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRV7602 Essais de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRV7602 Fournisseur Promega Code fournisseur V7602

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le test MTase-Glo est un test basé sur la bioluminescence qui peut être utilisé pour surveiller les activités des méthyltransférases (MTases) et leur modulation par de petites molécules dans une large gamme de formats de plaques.

  • Mesurer l’activité de la méthyltransférase à l’aide d’un test bioluminescent universel
  • Format simple d’ajouter −et −de lire
  • Utilisation avec n’importe quelle méthyltransférase
  • Pas besoin de modifier les substrats

Spécifications

Contenu et stockage <-65 °C
Quantité Essais de 2000