missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Trypsine, solution 2,5% (v/v)

Numéro de catalogue. ICN1689349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN1689349 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN1689349 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091689349

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Enzyme dérivée du pancréas porcin couramment utilisée pour la dissociation et la désagrégation des cellules et tissus de mammifères dépendants de l’ancrage

  • La concentration de trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type cellulaire et de l’âge de la culture.
  • Une USP unité de trypsine est l’activité provoquant un changement d’absorption de 0,003 par minute dans les conditions spécifiées.

Spécifications

À utiliser avec (application) Comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation
Plage de pH 5 à 6
Contenu et stockage 0 °C et -20 °C
Forme Solution
Quantité 100 mL
Type de produit Trypsine