missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Peptone T (digestion tryptique des tissus)

Numéro de catalogue. ICN10456905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10456905 5 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN10456905 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210456905

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Destiné à une utilisation en fermentation, dans les aliments pour animaux et dans d’autres usages où les particules insolubles n’auront aucune importance.

La peptone T est un digestif tryptique de tissu et une poudre séchée en pulvérisation libre de tissu porcine hydrolysé enzymatiquement. Il a une odeur fade. Elle est de couleur beige clair à beige. La poudre est classée comme de qualité technique en raison de la présence de particules insolubles.

Spécifications

Forme Poudre
pH 5.0 ±0.4
Quantité 5 lb.
Sources Tissu porcin