missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase de Trichoderma virde
Spécifications
Spécifications
| Concentration | >16000 U/g |
| Couleur | Brun clair |
| pH | 4.2 à 5.2 |
| À utiliser avec (application) | Biologie moléculaire, biologie cellulaire |
| Contenu et stockage | 0 °C |
| Sources | Trichoderma viride |
| Quantité | 5 g |
| Type de produit | Cellulase |
| Poids moléculaire (g/mol) | C1 57000, 42000, Endoglucanase 52000, 23500 à 58000, Exoglucanase 60500 à 62000, B-Glucosidase 76000 |
| Forme | Poudre |