missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ 0,25% Trypsine-EDTA (1X)

Numéro de catalogue. ICN1689649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN1689649 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN1689649 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091689649

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

0,25% de trypsine et 1 mM d’EDTA dans un HBSS modifié sans Ca++ et Mg++, 100 mL

  • Les solutions de trypsine-EDTA sont utilisées pour libérer les cellules adhérentes à partir des surfaces de culture.
  • La trypsine est une enzyme dérivée du pancréas porcin, couramment utilisée pour la dissociation et la désagrégation des cellules et tissus de mammifères dépendants de l’ancrage.
  • La concentration de trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type cellulaire et de l’âge de la culture.
  • L’acide éthylénédiaminététracetique (EDTA), un agent chélant, est ajouté aux solutions de trypsine pour renforcer l’activité enzymatique en neutralisant les ions calcium et magnésium qui favorisent l’adhésion cellule-cellule et obscurcissent les liaisons peptidiques sur lesquelles agit la trypsine.

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C
Concentration 1:250
Type de produit Réactif de dissociation pour culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
Formule 0,25% (p/v) Solution, 0,25% Trypsine
pH 7 à 7,3
Quantité 100 mL
Sources Porcine (pour la trypsine?

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.