missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Accutase

Numéro de catalogue. ICN1000449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN1000449 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. ICN1000449 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 091000449

missing translation for 'validMainframeMsg'

Un remplacement novateur de la trypsine qui présente à la fois des activités protéasiques et collagénolytiques.

  • Remplacement novateur de la trypsine qui présente à la fois des activités protéases et collagénolytiques pour le détachement cellulaire
  • Efficace pour décoller les fibroblastes primaires, les cellules endothéliales, les neurones, les lignées cellulaires tumorales et les cellules d’insectes
  • Maintient la plupart des antigènes de surface cellulaire

Specifications

Contenu et stockage -20 °C
Type de produit Réactif de dissociation pour culture cellulaire
Stérilité Stérile
pH 6,8 à 7,8
Quantité 100 mL

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.