missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse anti-Canine Ig Mix Secondary Antibody

Numéro de catalogue. PISA510369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
500 μg
1 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PISA510369 100 μg
01671600 500 μg
PISA510368 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. PISA510369 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SA510369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $421.85
    $245.25 / chaque

    Économisez $176.60

    42.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mouse Monoclonal Secondary Antibody

SA1-10633 detects canine Immunoglobulin. This antibody shows no cross-reactivity with bovine, equine, feline, rabbit, ovine, donkey, porcine, guinea pig, goat, or human immunoglobulin proteins. SA1-10633 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10633 immunogen is purified canine immunoglobulin.

Anti-Canine secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for canine (dog) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

Spécifications

Antigène Canine Ig Mix
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone DIG11-124.1
Concentration 0.9 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified canine immunoglobulin.
Méthode de purification Protein G
Quantité 100 μg
Statut réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Canine
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats