missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ LB-2 Septa moulé Thermogreen™ avec trou d’injection
Description
- Les Septa moulés offrent une installation plus facile et une meilleure étanchéité à l’intérieur du port d’injection
- Un procédé de moulage par injection liquide garantit que chaque septum adopte la même forme avec des côtés nets et propres
- Le trou d’injection aide à guider l’aiguille de la seringue pour qu’elle perce au même endroit à chaque injection
- Les avantages du trou d’injection incluent un carottage minimal et moins de fragments de cloison nausée pouvant contaminer la doublure d’entrée
- Une forte tolérance à la ponction rend ces septa idéaux pour les injections d’autoéchantillonneur, les injections manuelles et/ou les applications SPME
- La plage de température d’entrée utilisable de 100 à 350 °C est adéquate pour la plupart des applications de GC
- La formulation du caoutchouc est exclusive à Supelco
- Tolérances strictes (diamètre, épaisseur, trou d’injection) dues à la dimension constante du moule lui-même
- Écoulement ultra-faible sur une large plage de températures d’entrée
- Aucune substance ou poudre étrangère pouvant contaminer l’entrée n’est utilisée lors de la fabrication
- Entièrement testé pour la purge et la contamination
- Préconditionné et prêt à être utilisé
- Idéal pour une utilisation avec des colonnes GC-MS à faible saignement
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Septum |
| Température (métrique) maximale | 350 °C |
| Conception | Avec trou d’injection |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes GC-MS à faible saignement |
| Matériau | Caoutchouc LB-2 |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Quantité | 50 Pk. |
Thermogreen est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC