Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Mininert™ Vanne, filetage de vis
Description
Les avantages incluent : la construction en PTFE pour l’inertie. Le PTFE est utile lorsqu’on travaille avec des acides et des solvants organiques. Bonne capacité d’étanchéité pour contenir la plupart des liquides et gaz de volalite à basse pression. Mininert™ Les vannes peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à 105 °F. 0,036 po. L’ouverture (0,9 mm) accepte jusqu’à l’aiguille de calibre 20. Septa en silicone, rouge.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 12/Pk. |
| Diamètre du filetage | 15/425 mm |
| Matériau | PTFE |
Mininert est une marque déposée d’Instruments Valco Co. Inc.