missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Oculaire pour microscope
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 03000078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Magnification Power:
10X
15X
20X
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Magnification Power
03000078 10X
03000079 15X
03000080 20X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 03000078

Fisherbrand™ Oculaire pour microscope disponible en trois puissances de grossissement et champs de vision différents.

  • Disponible en grossissements 10x, 15x ou 20x
  • Champ de vision (FOV) : 22 mm, 16 mm ou 12 mm

Warranty

1 an

Spécifications

Type Oculaire
Description Champ de vision (FOV) : 22 mm
For Use With (Equipment) Microscope à composés
Includes Lunettes de correction
Magnification Power 10X
Size Taille de tube de 30,2 mm
Warranty 5 ans en optique et mécanique, 1 an en électricité à partir de la date d’achat