missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ Gants en nitrile orange 93256 Mega Texture Hi-Vis

Numéro de catalogue. 17108760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
11
7
8
9
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17108760 7
17108759 8
17108758 9
17108757 10
17108756 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 17108760 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93256070

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MICROFLEX™ Les gants en nitrile orange 93256 Mega Texture Grip Hi-Vis sont sans latex et idéaux pour des applications industrielles générales.

  • Surface Mega Texture pour une adhérence constante dans des conditions humides et sèches
  • Orange haute visibilité pour augmenter la visibilité pendant le travail
  • Formulation robuste offrant une protection durable mais confortable des mains
  • Idéal pour une grande variété d’applications de manipulation alimentaire

Spécifications

Sans accélérateur Oui
Applications Industriel
NQA 1.5
Couleur Hi-vis Orange
Jetable Usage unique
Finition extérieure Entièrement texturé
Épaisseur du doigt (impériale) 6,3 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.15 mm
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Épaisseur de la paume (impériale) 5,1 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Taille 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 à 6,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 à 0,15 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats