missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Solution d’acides aminés non essentiels MEM

Numéro de catalogue. MT25025CI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MT25025CI 6 x 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MT25025CI Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25025CI

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Remplacement suggéré pour le 25-025-CIR

cellgro intègre de nombreux principes développés par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau de qualité WFI, les tests de matières premières, la surveillance en cours de processus et les tests de produits finis.

Spécifications

Contenu et stockage 2° à 8 °C
Forme Liquide
Type de produit Supplément d’acides aminés
Stérilité Filtré stérile
pH <2
Quantité 6 x 100 mL