missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ SafeBasics™ TrueFit™ Gants d’examen médicaux fins en nitrile

Numéro de catalogue. 296364410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
296364410 Petit
296364409 Très petit
296364411 Moyen
296364413 Très grand
296364412 Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 296364410 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur MED1185 B
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournit une sensibilité tactile pour les procédures complexes.

La résistance du nitrile procure une protection barrière accrue.

  • Sans latex
  • Sans poudre
  • Bouts des doigts texturés
  • Non stérile
  • Jetable

Spécifications

Chloré Non
Sans accélérateur Non
Applications Soins de santé, Industriel, Laboratoire
NQA 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition extérieure Extrémités des doigts texturées
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Taille Petit
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2 mil
Épaisseur (métrique) 0.05 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Bord roulé
Modèle 1185B
Résistance à la traction ≥14 MPa
Longueur (impériale) ≥21,8 cm (8.6 in.)
Longueur (métrique) 22 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats