missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Cylindre de mesure, à livrer (TD), classe A, non sérialisé

Numéro de catalogue. S16096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S16096 25 mL
S15995 5 mL
S15738 10 mL
S15973 50 mL
S15967 100 mL
S16020 250 mL
S16019 500 mL
S16049 1000 mL
S15736 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. S16096 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur UNUNBCCTD25

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les cylindres sont fabriqués en verre borosilicate et sont idéaux pour un usage quotidien en laboratoire.

  • United Scientific™ Les cylindres gradués respectent les ASTM normes E1272, Classe A, certifiés par lots.
  • Chaque cylindre est équipé d’une double échelle métrique
  • Les cylindres en verre borosilicate 3,3 avec becs de coulée sont dotés d’un tube à paroi épaisse et uniforme et de bases hexagonales en verre attachées.
  • Tous les cylindres comprennent des protections de pare-chocs et un certificat d’étalonnage par lot.
  • Point de déformation 515 °C, Point de recuit 565 °C, Point d’adoucissement 820 °C

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Capacité (métrique) 25 mL
Graduations 0.2 mL
Classe Classe A :
Tolérance ASTM E1272
Type de produit Cylindre gradué