missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Maxima Kit de synthèse d’ADNc double brin H Minus

Numéro de catalogue. FERK2561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERK2561 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERK2561 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K2561

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Mélange enzymatique de premier brin, 4x mélange de réaction de premier brin, mélange enzymatique de deuxième brin, 5x mélange de réaction de deuxième brin, 0,5M EDTA (pH 8,0), RNase I (10 u/μL), ARN témoin (0,5 μg/μL), amorce Oligo(dT)18 , 100 μM, 0,5 μg/μL, amorce hexamère aléatoire, 100 μM, 0,2 μg/μL, Eau, sans nucléase, Protocole détaillé

Le Thermo Scientific Maxima kit de synthèse d’ADNc double brin H Minus est un système complet pour la synthèse efficace de l’ADNc double brin à partir de l’ARN ou ARNm total.

Thermo Scientific Maxima Le kit de synthèse d’ADNc double brin H Minus est un système complet permettant une synthèse efficace de l’ADNc double brin à partir de l’ARN ou ARNm total. Les réactions de synthèse d’ADNc de première et deuxième brin sont effectuées dans le même tube sans nécessiter d’extraction organique intermédiaire ou d’étapes de précipitation d’éthanol. Ce format pratique à tube unique accélère la procédure de synthèse et maximise la récupération d’ADNc. Le kit contient des composants prémélangés afin de réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.

Les réactions de synthèse d’ADNc de première et deuxième brin sont effectuées dans le même tube sans nécessiter d’extraction organique intermédiaire ou d’étapes de précipitation d’éthanol. Ce format pratique à tube unique accélère la procédure de synthèse et maximise la récupération d’ADNc. Le kit contient des composants prémélangés pour réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.

Les caractéristiques du Maxima kit de synthèse d’ADNc double brin H Minus incluent :

  • Synthèse efficace de l’ADNc double brin de pleine longueur
  • Procédure rapide—terminée en moins de deux heures
  • Composants prémélangés pratiques—
  • Complet—comprend tous les amorces, témoins et réactifs d’élimination de l’ARN résiduel

Applications

  • Synthèse d’ADNc à double brin pleine longueur à extrémité émoussée pour le clonage
  • Construction de bibliothèque d’ADNc double brin

Order Info

Les commandes passées du lundi au mercredi sont envoyées le lendemain; Les commandes du jeudi et du vendredi sont expédiées le lundi suivant.

Spécifications

Format 10 réactions
Température de réaction optimale 50-55° °C
Gamme de produit Maxima
Type de produit Trousse de synthèse d’ADNc
Quantité 10 réactions
Transcriptase inverse Maxima H Minus
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit final ADNc double brin
Nb de réactions 10 réactions
Format de réaction Composants distincts
Type d’échantillon ARN
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.