missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Identification Marathon 9mm. Septa dans un bocal de verre
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Basse saignement de la cloison basse |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC à trace et focus |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) interne | 9 mm |