missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Gants RollPruf™ Tripolymère pour salle blanche
Description
- Fabriqué à partir d’un mélange triple polymère de latex naturel, néoprène et nitrile
- Adapté aux applications en salle blanche de classe 10/ISO classe 4
- Recommandé pour les semi-conducteurs, l’électronique, l’aérospatiale, la pharmacie et la biotechnologie
- Pas de pigments, de remplissages ou de plastifiants DOP
- Résiste aux acides, sels, alcools, cétones et alcalis
- Lavé avec de l’eau ultrapure déionisée pour éliminer les particules et les ions réactifs de surface
- Les résidus non volatils de faible niveau protègent les produits et procédés sensibles
- L’étirement dans les paumes et sur les jointures permet une liberté de mouvement et réduit la tension et la fatigue
- La conception offre un sens aigu du toucher pour une manipulation et un assemblage précis
- Bracelet de poignet codé par couleur (le bracelet coloré ne contient pas de dioxyde de titane)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199, IEST-RPCC-0052 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN ISO 374-5 |
| Classe de salle blanche | Classe 10 (ISO 4) |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Partiellement texturé |
| Sans latex | Non |
| Matériau | Tripolymère, Néoprène, Nitrile |
| Poudré | Poudré |
| Taille | 9 |
| Afficher plus de résultats |