missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Subcloning Efficiency™ DH5α Cellules compétentes

Numéro de catalogue. 18265017
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 500 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
18265017 4 x 500 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18265017 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18265017

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Subcloning Efficiency DH5α Cellules compétentes : 4 flacons, 500 μL chacune (total de 2 mL), ADN pUC19 (100 pg/μL) : 1 flacon, 20 μL

Subcloning Efficiency DH5α Les cellules compétentes sont une souche polyvalente et chimiquement compétente pour le clonage qui offre une efficacité de transformation de >1 x 106 cfu/μg d’ADN plasmidique.

Subcloning Efficiency DH5α Les cellules compétentes sont une souche polyvalente et chimiquement compétente pour le clonage qui offre une efficacité de transformation de >1 x 106 cfu/μg d’ADN plasmidique. Subcloning Efficiency DH5α Les cellules compétentes sont une solution économique pour les procédures de sous-clonage de routine ou toute application générale où l’ADN pour la transformation n’est pas limitant.

Caractéristiques des Subcloning Efficiency DH5α cellules compétentes Conçue pour un usage
• général, à faible débit et usage quotidien Souche•
standard de laboratoire utile pour des applications

générales de clonageIdéale pour les procédures
Subcloning Efficiency DH5α de sous-clonage de routine Les cellules compétentes sont recommandées pour le sous-clonage régulier de gènes en vecteurs plasmidiques. 500 μL de cellules chimiquement compétentes sont pré-aliquotées dans des tubes pour dix réactions utilisant 50 μL. Ces cellules produisent >1 x 106 transformants/μg d’ADN témoin par réaction de 50 μL. Subcloning Efficiency DH5α Les cellules compétentes ne conviennent pas à la génération de bibliothèques d’ADNc.

Capacités
de clonage flexiblesLes avantages des Subcloning Efficiency DH5α cellules compétentes incluent :
• lacZΔM15 pour le criblage bleu/blanc des colonies sur des plaques contenant X-gal ou Bluo-gal
• rec A1 qui assure une stabilité accrue de l’insert et empêche la recombinaison•
  indésirable extrémité A1 qui améliore le rendement et la qualité de l’ADN plasmidique préparé à partir de minipreps•
Soutient la réplication des vecteurs M13mp mais pas la formation

de plaques Génotype
F- Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 extrémité A1 hsdR17(rk-, mk+) pho A supE44 thi-1 gyrA96 relA1 λ-

Trouvez la souche et le format dont vous avez besoin
• Nous offrons d’autres souches DH en formats de cellules chimiquement compétentes et électrocompétentes pour répondre à vos besoins spécifiques.
•  Des souches sont disponibles pour des applications de clonage complexes telles que la préparation de bibliothèques ou le clonage d’ADN instable.
•  SOC moyen (Cat. No 15544034) pour la récupération d’E. coli après transformation est disponible, ainsi que d’autres formats de croissance bactérienne prêts à l’emploi.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Type de produit Cellules chimiquement compétentes
Contient l’épisome F' Non
Améliore la qualité des plasmatiques Oui (finA1)
Clonage de l’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Subcloning Efficiency (106 à 107 cfu/μg)
Contenu et stockage • Subcloning Efficiency DH5α Cellules compétentes (4 x 500 μL)
Stockent les cellules compétentes à –80 °C.

• ADN pUC19 (20 μL à 100 pg/μL)
Stockent l’ADN pUC19 à –20 °C.

Résistance aux antibiotiques bactérienne Non
Clonage d’ADN instable Non adapté au clonage d’ADN instable
Sélection bleu/blanc Oui (lacZΔM15)
Compatibilité à haut débit Basse
Préparation de l’ADN non méthylé Non
Réduit la recombinaison Oui (recommandation A1)
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Phage T1 - Résistante (tonA) Non
Espèces E. coli (K12)
Format Tube
Gamme de produit Subcloning Efficiency
Quantité 4 x 500 μL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.