missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Trousse de suppléments pour une faible croissance sérique (kit LSGS)

Numéro de catalogue. S003K
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S003K 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S003K Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S003K

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Trousse de suppléments pour une faible croissance sérique (kit LSGS)

Le kit LSGS fournit, dans des fioles séparées, tous les composants du LSGS complet (S-003-10) : sérum bovin fœtal, hydrocortisone, facteur de croissance épidermique humaine, et facteur de croissance fibroblastique/héparine basique (stabilisé par BSA). Un flacon de gentamycine/amphotéricine (GA) est également inclus. L’utilisation de GA est optionnelle. Lorsqu’une bouteille de 500 ml de milieu est complétée par le LSGS ou les composants du kit LSGS, les concentrations finales des composants dans le milieu supplémenté sont :
  • sérum bovin fœtal, 2% v/v
  • Hydrocortisone (1 μg/ml)
  • Facteur de croissance épidermique humain, 10 ng/ml
  • Facteur de croissance de fibroblaste de base, 3 ng/ml
  • héparine, 10 μg/ml
  • Spécifications

    Contenu et stockage moins 20 degrés C
    Type de cellules Cellules épithéliales (gros vaisseaux), cellules fibroblastiques (dermiques)
    Type de produit Supplément de croissance
    Stérilité Stérile
    Gamme de produit Cascade Biologics
    Quantité 1 kit
    Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
    Espèces Humain

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.