missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Fragment de Klenow, exo – (5 U/μL)

Numéro de catalogue. FEREP0421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 500 unités
300 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FEREP0421 300 unités
FEREP0422 1 500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. FEREP0421 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0421

missing translation for 'validMainframeMsg'

Le fragment de Klenow, exo- est le gros fragment de l’ADN polymérase I. Présente une activité polymérase de 5'→3', mais manque des activités exonucléases de 3'→5' et 5'→3'.

Le fragment de Klenow, exo-, est le gros fragment de l’ADN polymérase I. Elle présente une activité polymérase de 5'→3', mais ne possède pas les activités exonucléases 3'→5' et 5'→3' de l'ADN polymérase I. L'activité exonucléase de 3'→5' de l'enzyme est éliminée par des mutations dans la position active de l'exonucléase 3'→5'.

Faits saillants

  • Manque d'activité exonucléase de 3'→5'
  • Incorpore des nucléotides  modifiés (par exemple, Cy3-, Cy5-, fluorescéine-, rhodamine-, aminoallyle-, nucléotides marqués à la biotine)
  • Active dans les enzymes de restriction, les tampons PCR et RT

Applications

  • Marquage de l’ADN amorcé au hasard
  • Marquage par des surplombs de 5' de l'ADN dsDNA
  • Amplification du déplacement des brins (SDA)
  • Séquençage de l’ADN par la méthode de Sanger

Note

Le fragment de Klenow, exo-, n'est pas recommandé pour les réactions d'émoussement de l'ADN avant la ligature de l'ADN, car il ajoute fréquemment un ou plusieurs nucléotides supplémentaires à l'extrémité 3' des substrats à extrémité émoussée de manière non dirigée par un gabarit

Specifications

Concentration 5 U/μL
Polymérase ADN polymérase I
Tampon compatible Enzyme de restriction, PCR, tampon RT
Quantité 300 unités
Type de produit Klenow Fragment

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.