missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KleenGuard™ Gants G40 noirs recouverts Nylon de polyuréthane
Description
- Gants protecteurs polyvalents conçus pour des tâches nécessitant une grande dextérité et des habiletés motrices fines
- La conception mince de la cellule militaire offre une sensibilité tactile, idéale pour effectuer des tâches délicates
- Le dos en nylon tricoté sans couture améliore la durabilité et offre une résistance aux déchirures et à l’abrasion
- La couleur foncée est idéale pour cacher la saleté
Spécifications
Spécifications
| Zone enduite | Paume, doigts |
| Matériau de revêtement | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Finition extérieure | Partiellement texturé |
| Main | Spécifique |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants en tricot sans couture |
| Taille | Très très grand |
| Modèle | Gant à main complète |
| À utiliser avec (application) | Manutention des petites pièces, assemblage de précision et inspection |
| Afficher plus de résultats |