missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superior Glove™ KeepKleen™ Gants en nitrile
Description
- Manchette à bord roulé renforcé pour prévenir les déchirures lors de l’enfilage.
- Bouts des doigts texturés pour une meilleure prise en milieu humide ou sec.
- Sans caoutchouc ni latex.
- Ambidextres
- Approuvés par l’ACIA pour la manipulation des aliments.
- Fabriqués dans une installation enregistrée ISO 9002.
- Bleu
- Offerts dans les tailles petit à très très grand (2X-Large).
Idéaux pour examens dentaires et médicaux, services médicaux d’urgence, police, industrie pharmaceutique et laboratoires.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme ACIA, qualité médicale de classe 2 |
| Classification chimiothérapie | Non |
| Applications | Soins de santé, Laboratoire |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Partiellement texturé |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Taille | Petit |
| Afficher plus de résultats |