missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monosulfate de kanamycine, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN15002925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN15002925 25 g
ICN15002905 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN15002925 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0215002925

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 25389-94-0
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Poids moléculaire (g/mol) 582.575
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonyme Kanamycin sulfate salt, Kanamycin A
PubChem CID 134129479
Nom de l’IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminométhyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxy-3,4,5-triol; Acide sulfurique
SOURIRES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O

Spécifications

Catégorie Monosulfate de kanamycine
Nom ou substance chimique Kanamycin monosulfate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 582.6
Niveau USP