missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ T4 Ligase ADN (1 U/μL)

Numéro de catalogue. 15224025
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 U
4 x 500 U
500 U
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
15224025 500 U
15224017 100 U
15224090 4 x 500 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 15224025 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15224025

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Vial of 5X reaction buffer (250mM Tris-HCl (pH 7.6), 50mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000)

Idéal pour le clonage (ligature à extrémité émoussée ou cohésive) et pour l’ajout de liaisons ou d’adaptateurs à l’ADN émoussé

T4 La ligase de l'ADN catalyse la formation de liaisons phosphodiestères en présence d' ATP ADN double brin avec des terminus 3'hydroxyle et 5'phosphate. Les acides nucléiques simple brin ne sont pas des substrats pour cette enzyme.

  • Optimise la ligature en 5 minutes
  • Source : Purifié à partir du lysogène E. coli lambda NM989
  • Tests de performance et de qualité : Essais d'endodésoxyribonucléase, exodéoxyribonucléase 3' et 5'; Efficacité de ligation testée
  • Définition de l’unité : Une unité catalyse l’échange de 1nmol 32pyrophosphate marqué P en ATP 20 minutes à 37 °C. Une unité équivaut à environ 300 unités de ligation cohésive
  • Conditions de réaction unitaires : 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mMMgCl 2, 10 mM DTT, 66 μM ATP, 3,3 μM , 32pyrophosphate marqué P, et enzyme dans 0,1 mL pendant 20 min à 37 °C

ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, clonage, ARNi, épigénétique & Recherche sur l’ARN non codant, clonage d’enzymes de restriction

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Concentration 1 U/μL
Contenu et stockage T4 La ligase d’ADN est fournie avec un flacon de tampon de réaction 5X [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mMMgCl 2 , 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25% (p/v) polyéthylène glycol-8000]. Conserver à -20 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Enzyme Ligase
Tampon compatible Tampon de réaction 5X
Quantité 500 U
Type de produit T4 ADN Ligase

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.