Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Revers Transcriptase
Description
Invitrogen SuperScript III Reverse Transcriptase est une transcriptase inverse (RT) génétiquement modifiée par MMLV créée par l’introduction de plusieurs mutations pour réduire l’activité de la RNase H, augmenter la demi-vie et améliorer la stabilité thermique. Le SuperScript III RT offre des rendements d’ADNc plus élevés, des longueurs d’ADNc améliorées, une meilleure efficacité sur les ARN cibles riches en GC, et une performance globale supérieure à celles des enzymes MMLV et RNases H-moins de type sauvage.
Les RT SuperScript sont les RT les plus fiables et les plus utilisés, avec plus de 50 000 citations, critiques et publications à ce jour. L’enzyme est purifiée jusqu’à presque l’homogénéité à partir d’E. coli contenant le gène pol modifié du virus de la leucémie de Moloney Murine.
Les caractéristiques de SuperScript III Reverse Transcriptase incluent :
• L’ADNc de première brin peut être synthétisé à des températures allant jusqu’à 55 °C
• L’ADNc-C peut être généré de 100 pb à >12 kb
• Spécificité
• accrue Rendements élevés d’ADNc et de produits
de longueur complète Note : Le dernier membre de la famille SuperScript RT, SuperScript IV Reverse Transcriptase (Cat. No 18090010), présente une thermostabilité, une processivité, des rendements et des performances améliorés avec tout échantillon d’ARN, y compris ceux de pureté ou d’intégrité sous-optimales.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace sèche
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 200 U/μL |
| Contenu et stockage | • SuperScript™ III Revers, 10 μL (2 000 unités à 200 U/μL) |
| Format | Enzyme autonome |
| Performance de la PCR pour les régions riches en GC | Élevée |
| Vitesse de réaction | 30 à 50 minutes. |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 50 °C |
| Quantité | 2 000 unités |
| Transcriptase inverse | SuperScript III |
| Activité ribonucléase H | Réduit |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.