missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SuperScript™ Kit de synthèse d’ADNc double brin

Numéro de catalogue. 11917020
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
11917020 50 réactions
11917010 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 11917020 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11917020
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Reagents and buffers for 10 first- and second-strand cDNA synthesis reactions converting 25-50μg total RNA or 0.2-5μg mRNA into double-stranded cDNA.

Exige

Introduction

Maximiser le rendement de l’ADNc de pleine longueur, ainsi que celui de la synthèse globale de l’ADNc

Contient tous les réactifs (sauf une amorce contenant un oligo (dT)) nécessaires pour fabriquer un ADNc double brin de haute qualité à partir d’ARN total ou d’ARN (ARNm) sélectionné par poly A+.

Simple, fiable et sans
problèmeLe SuperScript Double-Branded cDNA Synthesis Kit offre une méthode simple, fiable et sans problème permettant de convertir des gabarits d’ARN en ADNc pour une utilisation dans des expériences de clonage et de construction de bibliothèques. Les réactions décrites dans le protocole SuperScript Double-Branded cDNA Synthesis Kit sont conçues pour convertir 25 –ARN totaux de 50 μg, ou 0,2 –ARNm de 5 μg, en ADNc de première et deuxième brinage (fournissez votre propre amorce). Profitez des avantages d’un protocole testé et de réactifs de qualité constante. Pour obtenir le meilleur produit d’ADNc possible avec ce kit, utilisez un substrat d’ARN de haute qualité.

  • Fiabilité : chaque tampon, réactif et enzyme dans le kit est de la même qualité élevée que l’on attend Life Technologies
  • Performance : SuperScript II est une enzyme fiable pour une synthèse à haut rendement, de haute qualité, polyvalente et de première brin
  • Température optimale : 42 °C

Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage par réseaux d’expression, analyse de l’expression génique et génotypage, analyse de microarrays, marquage et Oligo synthèse d’acides nucléiques, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse

Order Info

Condition d’expédition : glace humide

Spécifications

Contenu et stockage Le kit comprend des réactifs et des tampons pour 10 réactions de synthèse d’ADNc de première et deuxième brin, convertissant 25-50 μg d’ARN total ou 0,2-5 μg d’ARNm en ADNc double brin. Tous les composants sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement entreposés.
Format Kit
Méthode d’étiquetage Étiquetage direct
Température de réaction optimale 42 °C
Gamme de produit SuperScript
Type de produit Trousse de synthèse d’ADNc
Quantité 50 réactions
Transcriptase inverse SuperScript™ II
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
À utiliser avec (application) Analyse de microarrays
Type de produit final ADN (double brin)
Type d’échantillon ARN
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.