Learn More
Invitrogen™ Trousse d’expression pBAD TOPO™ TA
Description
Comprend
Each pBAD TOPO TA Expression Kit contains two boxes and the LMG194 E. coli stab. The pBAD TOPO TA box contains all of the reagents necessary for PCR (except Taq polymerase), including 200ng of topoisomerase I-activated pBAD-TOPO vector, sterile water, dNTPs, 10X PCR buffer, salt solution, control template and primers, 20% L-arabinose, pBAD primers for sequencing or PCR screening, and an expression control plasmid. The other box contains all of the reagents necessary for transformation, including single-use 50μL aliquots of TOP10 Chemically Competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
- Vecteur linéarisé activé par topoisomerase I pour le clonage en 5 minutes de Taqproduits PCR amplifiés
- Promoteur araBAD pour une expression strictement régulée dans la marque épitope V5 d’E. coli pour la détection avec l’anticorps anti-V5
- Étiquette polyhistidine C-terminale (6xHis) pour purification à l’aide de résine chélante de nickel et détection par anticorps anti-His(C-terme)
- Site de clivage de l’entérokinase pour le retrait du peptide leader N-terminal
Expression bactérienne, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécifications
Spécifications
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Agent inducteur | Arabinose |
| Promoteur | araBAD |
| Type de produit | Trousse d’expression TA |
| Agent de sélection (Eucaryote) | Aucun |
| Contenu et stockage | Chaque kit d’expression pBAD TOPO™ TA contient deux boîtes et la LMG194 E . coli stab. La boîte pBAD TOPO™ TA contient tous les réactifs nécessaires à la PCR (sauf Taq la polymérase), incluant 200 ng de vecteur activé pBAD-TOPO™ par topoïsomère I, de l’eau stérile, des dNTP, un tampon PCR 10X, une solution saline, un gabarit de contrôle et des amorces, 20% de L-arabinose, des amorces pBAD pour le séquençage ou le criblage PCR, ainsi qu’un plasmide de contrôle d’expression. Conserver à -20 °C. La boîte One Shot™ contient tous les réactifs nécessaires à la transformation, y compris des aliquotes à usage unique de 50 μl d’E. coli One Shot™ TOP10 chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle super-enroulé. Conservez les cellules One Shot™ à -80 °C. Conservez la mitrailleuse LMG194 E. coli à 2-8 °C. Tous les réactifs sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. |
| Résistance aux antibiotiques bactérienne | Ampicilline (AmpR) |
| Souche bactérienne/de levure | LMG194, TOP10 |
| Clivage | Site de reconnaissance EK (Enterokinase) |
| Système d’expression | E. coli |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.