missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Un Shot™ Stbl3™ E. coli chimiquement compétent

Numéro de catalogue. c737303
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μL/tube
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C737303 21 x 50 μL/tube
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C737303 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C737303

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

One Shot Stbl3 Competent E. coli : 21 flacons, 50 μL chacun, ADN pUC19 (10pg/μL) : 1 flacon, 50 μL, S.O.C. moyen : 1 flacon, 6 mL

L’E. coli Stbl3 One Shot Chimiquement compétent est conçue pour cloner des répétitions directes trouvées dans les vecteurs d’expression lentivirale, car ces cellules réduisent la fréquence de la recombinaison homologue des répétitions directes présentes dans les vecteurs lentiviraux (ViraPower kits d’expression lentivirale) et d’autres vecteurs rétroviraux (plasmides à base du VIH sujets à l’instabilité).

L’E. coli Stbl3 One Shot Chimiquement compétent est conçue pour cloner des répétitions directes trouvées dans les vecteurs d’expression lentivirale, car ces cellules réduisent la fréquence de la recombinaison homologue des répétitions directes présentes dans les vecteurs lentiviraux (ViraPower kits d’expression lentivirale) et d’autres vecteurs rétroviraux (plasmides à base du VIH sujets à l’instabilité). La Stbl3 souche a été essentielle pour de nombreuses applications, notamment l’édition du génome, les flux de travail CRISPR, le développement de vaccins (y compris la recherche sur le vaccin contre le SARS-CoV-2), le clonage et le maintien de vecteurs avec plusieurs répétitions (par exemple, une protéine codante génétique avec séquence répétée). L’efficacité de transformation des cellules chimiquement compétentes en One Shot Stbl3 est >de 1 x 108 cfu/μg d’ADN plasmidique.

La Stbl3 souche est dérivée de la souche HB101 E. coli avec un génome hybride de souche K-12 et B. Il contient l’allèle recA13 de la mutation recA qui réduit l’occurrence de la recombinaison non spécifique dans l’ADN cloné. Les mutations dans le Stbl3 système de restriction dépendant de la méthylation (mcrB, mrr  et hsdS20) permettent la construction d’ADN génomique de clonage. Cette souche possède l’extrémitéA1+, une endonucléase non spécifique I qui digère l’ADN. La Stbl3 souche produit également de façon reproductible plus d’ADN plasmidique que les souches DH (10 fois plus d’ADN plamsmid que la TOP10 souche) et produit de façon durable un lentivirus à haut titre.

Offre d’E. coli chimiquement compétente en un seul Stbl3 coup :
• Efficacité attendue de >1 x 108 transformants/μg d’ADN
• plasmidique Performance optimale pour la propagation de vecteurs lentiviraux et le maintien de répétitions•
directes Capacité accrue de clonage génomique de l’ADN (mcrB, mrr et hsdS20)
• Capable de produire des rendements 

élevés en ADN Note : Pour une performance optimale et pour maintenir le plasmide avec des séquences répétées complexes, Stbl3 les cellules doivent être cultivées à 30 °C. Lors de l’isolement de l’ADN plasmidique provenant de Stbl3 cellules contenant une endonucléase de type sauvage I (extrémitéA1+), assurez-vous que les tampons contiennent 10 mM d’EDTA. L’EDTA va inactiver l’endonucléase et éviter l’entaille de l’ADN et la dégradation des vecteurs (suivre les instructions du kit de purification de l’ADN plasmidique pour les souches terminales A1+ d’E. coli).

Format
Stbl3 One Shot facile à utiliser Des cellules E. coli chimiquement compétentes sont fournies en format pratique à réaction unique. Le format à tube unique, à usage unique, permet que toutes les étapes du protocole de transformation, jusqu’au placage, se déroulent dans le même tube, ce qui aide ainsi à gagner du temps et à prévenir la contamination.

Génotype
F–mcrB mrr hsdS20(r B–, mB–) recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5λ – leu mtl-1

Trouvez la souche et le format qui correspondent à vos besoins
• D’autres souches STBL sont disponibles avec des origines génétiques différentes.
• La Stbl3 déformation est disponible en MultiShot format pour des applications à haut débit.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Type de produit Cellules chimiquement compétentes
Contient l’épisome F' Non
Améliore la qualité des plasmatiques Non
Clonage de l’ADN méthylé Oui (mcrB, mrr)
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (1 x 108 à 1 x 109 cfu/μg)
Contenu et stockage • Cellules compétentes One Shot Stbl3 E. coli (21 x 50 μL)
Conserver les cellules compétentes à –80 °C.

• ADN pUC19 (50 μL à 10 pg/μL)
Conserver l'ADN pUC19 à –20 °C.

• Milieu S.O.C. (6 mL)
Conserver le milieu S.O.C. à 4 °C ou à température ambiante.

.
Résistance aux antibiotiques bactérienne (Oui) Streptomycine
Clonage d’ADN instable Oui (recA13)
Sélection bleu/blanc Non
Compatibilité à haut débit Basse
Plasmide Peut être utilisé pour des >plasmides de 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non
Réduit la recombinaison Oui (recA13)
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Phage T1 - Résistante (tonA) Non
Espèces E. coli (hybride K12/B)
Format Tube
Gamme de produit One Shot (Un seul coup)
Quantité 21 x 50 μL/tube
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.