missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ™ Kit DES-induisible/sécrété avec pCoBlast
Description
Comprend
Les kits inductibles/sécrétés contiennent 20 μg de chacun d'un vecteur de sélection (pCoHygro ou pCoBlast), pMT/BiP/V5-His A, B, C et pMT/BiP/V5-His/GFP, un kit de transfection au phosphate de calcium, des amorces avant et arrière (2 μg chacune), GIBCO le milieu Drosophila de Schneider, des cellules S2 congelées et l'agent de sélection approprié.
- Ce vecteur offre un promoteur de métallothionéine inductible, induit lors de l’ajout de sulfate de cuivre ou de chlorure de cadmium
- La séquence de signal N-terminale du gène BiP de l’insecte est fournie pour diriger la protéine de fusion recombinante à travers la voie sécrétoire des cellules S2 vers le milieu de culture
- pMT/BiP/V5 – Son vecteur offre une petite taille (3,6 kb) pour améliorer les rendements d’ADN et accroître l’efficacité du sous-clonage
- Marque épitope V5 terminale C-terminale pour une détection rapide avec l’anticorps Anti-V5
- C-terminal 6xSon tag pour la purification simple des protéines de fusion recombinantes utilisant de la résine chélante de nickel
- Pour faciliter le clonage, un ensemble de trois vecteurs — A, B et C — est prévu : Chaque vecteur possède plusieurs sites de clonage dans un cadre de lecture différent par rapport à la séquence du signal BiP
Expression inductible des protéines dans les cellules d’insectes, expression des insectes, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, expression des protéines sécrétées dans les cellules d’insectes
Spécifications
Spécifications
| Promoteur | MT |
| Type de produit | Trousse Inductible/Sécrétée |
| Contenu et stockage | Les DES™ kits inductibles/sécrétés contiennent 20 μg de chacun d'un vecteur de sélection (pCoHygro ou pCoBlast), pMT/BiP/V5-His A, B, C et pMT/BiP/V5-His/GFP, un kit de transfection au phosphate de calcium, des amorces avant et arrière (2 μg chacune), GIBCO™ le milieu Drosophila de Schneider, des cellules S2 congelées et l'agent de sélection approprié. Stockez les cellules S2 dans de l’azote liquide. Conservez le médium et l’agent de sélection à +4 °C. Conservez tous les autres réactifs à -20 °C. Tous les composants sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement entreposés. |
| Position de l’étiquette de la protéine (par rapport à votre gène) | C-terminal |
| Étiquette de la protéine | Son tag (6x), Étiquette épitope V5 |
| Méthode de clonage | Porte d’entrée |
| Quantité | 1 kit |
| Vector | pMT |
| Gamme de produit | DES |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.