missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Tuyau de silice polaire fusionné intermédiaire

Numéro de catalogue. 111020813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur hors tout (métrique):
1 m
5 m
15 m
60 m
Diamètre (impériale) interne:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur hors tout (métrique) Diamètre (impériale) interne
111020813 15 m 0.25 mm
111004962 5 m 0.25 mm
111003597 60 m 0.25 mm
111004860 1 m 0.32 mm
111004673 5 m 0.53 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 111020813 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 25760U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour des solvants injectables tels que l’acétone, le chlorure de méthylène (dichlorométhane) et le toluène

  • Utilisation comme lignes de transfert, colonnes de garde ou espaces de rétention
  • Peut être utilisé pour créer des colonnes personnalisées
  • Idéal pour des solvants injectables tels que l’acétone, le chlorure de méthylène (dichlorométhane) et le toluène
  • Composition : Phényle/Méthyl
  • Désactivé

Spécifications

À utiliser avec Les solvants d’injection tels que l’acétone, le chlorure de méthylène (dichlorométhane) et le toluène
Catégorie Tubulures
À utiliser avec (application) Utilisation comme lignes de transfert, colonnes de garde, espaces de rétention ou colonnes personnalisées
Diamètre (impériale) interne 0.25 mm
Longueur hors tout (métrique) 15 m
Matériau Silice