missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Interlocking Cube Grams
Each cube measures one cubic centimeter and weighs one gram.
$10.00 - $43.18
Spécifications
| For Use With (Application) | To demonstrate determining conservation of mass, factoring, squaring fractions, Pythagorean theorem, commutative and associative properties |
|---|---|
| Product Type | Interlocking Centimeter Cube |
| Includes | Ten brightly colored cubes with receptacles and fittings |
| Weight (English) | 0.002 lb. |
| Weight (Metric) | 0.9 g |
Avertissement:
CHOKING HAZARD (1). Small parts. Not for children under 3 yrs.
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
S94316
|
N/A | 100/Pk. |
paquet de 100 chaque for $10.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S94317
|
N/A | 200/Pk. |
paquet de 200 chaque for $16.28
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S94318
|
N/A | 500/Pk. |
paquet de 500 chaque for $43.18
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Ten brightly colored cubes have receptacles and fittings to easily chain together.
Demonstrate the following concepts:
- Determining conservation of mass
- Factoring
- Squaring fractions
- Pythagorean Theorem
- Commutative and associative properties
Spécifications
| To demonstrate determining conservation of mass, factoring, squaring fractions, Pythagorean theorem, commutative and associative properties | |
| Ten brightly colored cubes with receptacles and fittings | |
| 0.9 g |
| Interlocking Centimeter Cube | |
| 0.002 lb. |