missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Joint torique de la doublure d’admission

Numéro de catalogue. 111020948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Pk.
30/Cs
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111020948 10 Pk.
111016343 30/Cs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111020948 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 21003U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Peut être utilisé avec des températures d’entrée allant jusqu’à 350 °C sans se coller ni se fragmenter

  • Joint torique fluorocarboné à haute température
  • Convient au 6,3 mm O.D. (fendu) et 6,5 mm O.D. (Splitless) Membranes capillaires
  • Peut être utilisé avec n’importe quel 1/4 de po. Eyeliner capillaire O.D. utilisant un joint torique
  • Remplacement supérieur des Viton joints toriques

Spécifications

Type de produit Joint torique
Température (métrique) maximale 350 °C
Aperçu général Configuré pour une doublure d’entrée capillaire
Quantité 10 Pk.
Diamètre (métrique) interne 6.35 mm