missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hygromycine B, 96,34%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN15751383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 kU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN15751383 250 kU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN15751383 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0215751383

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Antibacterial and antifungal agent that inhibits protein synthesis by interfering with ribosome translocation.

Identifiants chimiques

CAS 31282-04-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire C20H37N3O13
Poids moléculaire (g/mol) 527.524
Clé InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
Synonyme Antihelmycin, Hygromix-8
PubChem CID 134129613
Nom de l’IUPAC (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(méthylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-amino-2-hydroxyéthyle]-6-(hydroxyméthyl)spiro[4,6,7,7a-tétrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxane]-3',4',5',7-tétrol
SOURIRES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N

Spécifications

Catégorie Hygromycine B
Nom ou substance chimique Hygromycin B
Forme physique Liquide
Couleur Du brun au rouge
Quantité 250 kU
Fourchette de pourcentages d’essai 0.9634
Poids de formule 527.5
Pourcentage de pureté ≥80%
Niveau Not Available