missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hygromycine B, 92,30%, pour l’analyse HPLC, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19417080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19417080 100 mg
ICN19417050 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN19417080 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219417080

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 31282-04-9
Formule moléculaire C20H37N3O13
Poids moléculaire (g/mol) 527.524
Clé InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
Synonyme Hygromix, Antihelmycin
PubChem CID 134129613
Nom de l’IUPAC (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(méthylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-amino-2-hydroxyéthyle]-6-(hydroxyméthyl)spiro[4,6,7,7a-tétrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxane]-3',4',5',7-tétrol
SOURIRES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N

Spécifications

Catégorie Hygromycine B
Nom ou substance chimique Hygromycin B
Nom Remarque Pour l’analyse HPLC
Forme physique Liquide
Couleur Du brun au rouge
Quantité 100 mg
Poids de formule 527.5
Pourcentage de pureté 92.3%
Niveau Not Available