missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ Gants de protection coupés moyens 72-400

Numéro de catalogue. 19501187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
7
8
9
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19501187 8
19501014 7
19501016 9
19501017 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19501187 Fournisseur Ansell Code fournisseur 72400080

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un design léger/moyen offre douceur et flexibilité, permettant aux gants de les porter confortablement pendant de longues périodes. Idéal pour les industries de transformation alimentaire.

  • Les gants moyens tricotés en acier inoxydable, polyester, Lycra™ HPPE et fibre de verre offrent une protection contre les coupures et une durabilité accrue
  • Meilleure protection contre les coupes, sans compromis sur le confort et la flexibilité
  • Lavable à la machine : Aucun rétrécissement même après plusieurs blanchissages à haute température
  • Conception ambidexre : pas besoin de faire de paires, donc plus économique
  • Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1
  • Utilisations :
    • Idéal pour les applications de transformation alimentaire, y compris la transformation du poisson, la transformation de la viande et de la volaille ainsi que la transformation des fruits et légumes (tri, nettoyage, épilation)
  • Spécifications

    Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) ANSI 3
    Certifications/Conformité FDA (US Food and Drug Administration)
    Certifications/Conformité (Europe) CE, EN 420:2003, A1:2009, Catégorie II
    Structure Tricot
    Matériau de manchette Tricot
    Matériau de revêtement Uncoated, Fibre de verre, acier inoxydable, HPPE, polyester, Lycra™
    Couleur Bleu
    Indice de résistance aux coupures ANSI A5
    Main Ambidextres
    Sans latex Oui
    Matériau Polyester
    Type de produit Gants résistants à la coupure
    Taille 8
    Norme EN388 EN 388:3X4XE, EN 388:354X
    À utiliser avec (application) Transformation alimentaire
    Type de manchette de gant Tricot
    Modèle 284313
    Séries HyFlex™ 72-400
    Longueur (impériale) 22,9 cm (9 po)
    Longueur (métrique) 23 cm
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats