missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ Gants 11-840 en mousse recouverts de nitrile avec Fortix™ technologie de résistance à l’abrasion

Description
- Protection contre l’abrasion améliorée pour une manipulation durable
- Meilleure adhérence dans les environnements secs pour une manipulation sécuritaire et un environnement de travail plus sécuritaire
- Le revêtement en mousse nitrile de 1,25 mm Fortix™ est doux, flexible et confortable
- Un tricot optimisé à la base de l’auriculaire, au bout des doigts et à travers la paume correspond aux contours naturels de la main pour un ajustement ergonomique
- La technologie Ansel ZONZ™ Comfort Fit optimise le tricot en sélectionnant des zones de la doublure, améliorant le soutien, la respirabilité et l’amplitude des mouvements
- Sans silicone pour empêcher le transfert de contaminants en silicone vers les pièces métalliques avant la peinture
- Bénéficie d’un procédé de lavage propriétaire qui élimine efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable
- Oeko-Tex certifié et testé dermatologiquement
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 4 |
| Certifications/Conformité | ANSI/ISEA 105:2024 A1, EN 388:2016+A1:2018 4131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, CE Category II, Dermatest Certified, OEKO-TEX™Standard 100 (Certificate No. 1408033), Food Contact Compliant |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 388:2016 4131A, EN 407 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, CE Category II |
| Classification chimiothérapie | No |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Seamless Knit |
| Matériau de revêtement | Mousse nitrile, Nylon/Spandex |
| Couleur | Noir |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A1 |
| Main | Spécifique |
| Afficher plus de résultats |