missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ Gants tactiles résistants aux coupures 11-757
Description
- Protection contre les coupures extrêmes grâce à INTERCEPT™ la technologie tout en maintenant une flexibilité et une tactilité accrues
- Compatible avec l’écran tactile pour s’assurer que les travailleurs n’ont pas besoin de changer ou d’enlever les gants entre les tâches
- Une grande dextérité combinée à un confort et une précision inégalés tout en assurant une excellente résistance à l’abrasion
- Un ajustement sur mesure à la base de l’auriculaire correspond mieux aux contours naturels de la main
- Approuvé dermatologiquement par Dermatest™
Spécifications
Spécifications
| Coating Material | Polyuréthane |
| Color | Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A7 |
| Latex Free | Oui |
| Material | Nylon, Fibre d’acier inoxydable, Polyester, Tungstène |
| Size | 6 |