missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ Gants de protection haute 11-580 VEND PACK

Numéro de catalogue. 17033857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
11
12
5
6
7
8
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17033857 12
17033850 5
17033851 6
17033852 7
17033853 8
17033854 9
17033855 10
17033856 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 17033857 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11580VP120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Notre gant le plus ISO mince, classé F / ANSI A6, résistant aux coupures, sans revêtement, offre un confort et une dextérité inégalés

  • Conception ultra-légère : Liner calibre 21 offrant ISO un niveau de coupe F / ANSI A6, 20% de durabilité supérieure* *
  • Protection de coupure EN ISO F / ANSI A6 : résistance à la coupure trois fois supérieure* **
  • Conformité alimentaire pour la manipulation d’aliments humides et secs et selon les produits à usage unique approuvés par l’alimentation
  • Confort amélioré : HyFlex™ Les gants industriels 11-580 présentent un design ultra-léger offrant ISO une protection contre la coupe niveau F / ANSI niveau de coupe A6
  • Défenses renforcées : Développés avec INTERCEPT™ la technologie de résistance à la coupure utilisant le HPPE de nouvelle génération, HyFlex™ les gants de sécurité 11-580 sont idéaux pour une doublure résistante aux coupures sous des gants industriels et alimentaires à usage unique, ou dans certaines applications d’aliments gras*
  • Sensibilité accrue des doigts : 11-580 sans silicone, sans revêtement HyFlex™ , fabriquée avec la technologie de tricot calibre 21 pour assurer une sensibilité accrue des doigts lors de l’inspection des travaux en cours ou des produits finis
  • Compatible avec l’écran tactile : Permet à l’utilisateur de manipuler plusieurs appareils à écran tactile tout en gardant des gants

*Veuillez consulter le document de déclaration alimentaire pour plus d’informations

* Comparé aux gants standards EN ISO F/ ANSI A6

* * Par rapport à la version technologique précédente

* ** Contrairement à des gants similaires faits de fil standard

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI/ISEA 105-2024 ABR Niveau 2
Certifications/Conformité (Europe) EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Hohenstein
Structure Tricot
Matériau de revêtement Non enduites
Couleur Gris
Indice de résistance aux coupures ANSI A6
Main Ambidextres
Sans latex Non
Matériau HPPE, Tungstène, Nylon, Spandex, Polyester, Caoutchouc naturel
Type de produit Gants résistants à la coupure
Taille 12
Norme EN388 EN388:1X41F
À utiliser avec (application) Assemblage des pièces tranchantes
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Gris
Type de manchette de gant Poignet en tricot
Conception de la prise Texturé
Doublure Doublure tricotée
Type d’emballage Poche
Évaluation des ponctions ANSI/ISEA 105-16 Niveau 2
Quantité 6 paires/bande, 24 bandes/carton
Séries HyFlex Gants de doublure 11-580 VEND PACK
Type de pouce Clé de voûte
Jauge du fil 21
Longueur (impériale) 8 à 10,7 po.
Longueur (métrique) 205 à 272 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats