missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ Gants industriels en nitrile 11-571VP, enduits de palme

Numéro de catalogue. 17033211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
11
12
5
6
7
8
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17033211 12
17033204 5
17033205 6
17033206 7
17033207 8
17033208 9
17033209 10
17033210 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 17033211 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11571VP120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Hyflex™ 11-571VP est le gant résistant à la coupe le plus ISO léger, classé D/ ANSI A4, offrant 20% de durabilité supérieure et un confort accru dans des conditions abrasives.

  • Conception ultra-légère
  • Durabilité accrue pour une utilisation prolongée : La technologie améliorée FORTIX™ offre jusqu’à 20% de résistance à l’abrasion supérieure pour une manipulation plus durable dans des conditions abrasives (comparativement aux versions technologiques précédentes)
  • Défenses renforcées : Développés avec INTERCEPT™ la technologie de résistance à la coupe utilisant un seul fil HPPE de nouvelle génération, HyFlex™ les gants de sécurité 11-571 atteignent les normes EN ISO D / ANSI A4 pour la résistance à la coupe, offrant deux fois plus de protection contre la coupure (contrairement aux gants similaires faits de fil HPPE standard)
  • Compatible avec l’écran tactile / ESD : Permet à l’utilisateur de manipuler plusieurs appareils à écran tactile tout en gardant des gants

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI ABR 4, ANSI découpe A4, étiquette Ecovadis, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 388:2016 +A1:2018, Contact alimentaire, OEKO-TEX™ Hohenstein, testé dermatologiquement
Zone enduite Palm
Structure Tricot
Matériau de revêtement Nitrile, HPPE, Carbone, Nylon, Spandex
Couleur Gris
Indice de résistance aux coupures ANSI A4
Main Specific
Sans latex Oui
Matériau HPPE, Carbone, Nylon, Spandex
Type de produit Gants industriels
Taille 12
Norme EN388 EN 388:2016 +A1:2018
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricot
Modèle 11571
Jauge du fil Calibre 15
Longueur (métrique) 213 à 272 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats