missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ Gants industriels en nitrile 11-571, enduit de palme

Description
- Conception ultra-légère
- Durabilité accrue pour une utilisation prolongée : La technologie améliorée FORTIX™ offre jusqu’à 20% de résistance à l’abrasion supérieure pour une manipulation plus durable dans des conditions abrasives (comparativement aux versions technologiques précédentes)
- Défenses renforcées : Développés avec INTERCEPT™ la technologie de résistance à la coupe utilisant un seul fil HPPE de nouvelle génération, HyFlex™ les gants de sécurité 11-571 atteignent les normes EN ISO D / ANSI A4 pour la résistance à la coupe, offrant deux fois plus de protection contre la coupure (contrairement aux gants similaires faits de fil HPPE standard)
- Compatible avec l’écran tactile / ESD : Permet à l’utilisateur de manipuler plusieurs appareils à écran tactile tout en gardant des gants
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI ABR 4, ANSI découpe A4, étiquette Ecovadis, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 388:2016 +A1:2018, Contact alimentaire, OEKO-TEX™ Hohenstein, testé dermatologiquement |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricot |
| Matériau de revêtement | Nitrile, HPPE, Carbone, Nylon, Spandex |
| Couleur | Gris |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A4 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | HPPE, Carbone, Nylon, Spandex |
| Type de produit | Gants industriels |
| Afficher plus de résultats |