missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Acides aminés qualifiés ES

Numéro de catalogue. SH3085301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Acides aminés non essentiels
L-Glutamine
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
SH3085301 Acides aminés non essentiels
SH3085201 L-Glutamine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SH3085301 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30853.01
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutenir la croissance de la culture cellulaire embyronique avec HyClone™ AdvanceSTEM™ des acides aminés qualifiés ES.

Spécifications

Contenu et stockage 2° à 8 °C
Concentration 100 X
Type de produit Acides aminés non essentiels
Quantité 100 mL
Cellules souches qualifiées Oui