missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Média en poudre ADCF-mab

Numéro de catalogue. SH3063501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3063501 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3063501 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30635.01

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Milieu sans protéines et sans composants d’origine animale

Le milieu en poudre ADCF-mAb ne contient pas de poloxamer 188, de L-glutamine, de rouge de phénol, ni de bicarbonate de sodium.

ADCF-mAb est disponible sous forme liquide et en poudre dans des emballages conviviaux.

  • Formulation sans composantes (ADCF) d’origine animale
  • Conçu pour un rendement cellulaire élevé et la production d’anticorps monoclonaux (MAb)
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.

Spécifications

Contenu et stockage 2 à 8 °C, à l’écart de la lumière et de l’humidité
Forme Poudre
Stérilité Non stériles
Avec additifs HEPES
Sans additif Pas de glutamine, Sans rouge de phénol
Quantité 5 L