missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ AirSoft™ Bouchons d’oreille
Description
- La conception avancée des poches d’air comprend des ailettes internes antibruit
- Le profil à quatre brides crée une étanchéité sécurisée et donne une impression de moindre pression dans le conduit auditif
- Brides arrondies, forme effilée s’ajuste solidement
- La tige ferme facilite l’insertion et le retrait
Spécifications
Spécifications
| ANSI S3.1974 | Oui |
| Couleur du cordon | Rouge |
| Matériel du cordon | Vinyle |
| CSA Z94.2 | Classe AL |
| Taille | Universel |
| À utiliser avec (application) | Construction, énergie et énergie, fabrication, mines, pétrole et gaz, transports et autres industries diverses |
| Grande visibilité | Non |
| Type d’emballage | Boîte à table |
| Paires par emballage | 100 paires par pk. |
| Matériau de bouchon | TPE |
| Afficher plus de résultats |