missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ Colonnes Bleues HP

Numéro de catalogue. p-3676405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 x 5mL
5 x 1mL
Flow Rate:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Bed Volume:
1mL
5mL
Diameter (Metric) Inner:
0.7cm
1.6cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity Flow Rate Bed Volume Diameter (Metric) Inner
45000063 5 x 1mL <4 mL/min. 1mL 0.7cm
45000064 1 x 5mL <20 mL/min. 5mL 1.6cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45000063 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17041201

Pour purifier l’albumine, des enzymes comme NAD+ et NADP+, des facteurs de coagulation, des interférons et des protéines apparentées

  • Préemballé avec des médias Blue Sepharose High Performance
  • Cibacron Le ligand F3G-A bleu est covalemment attaché au milieu à 6% d’agarose
  • Stable sur une plage de pH de 4 à 12 pour l’utilisation et de 3 à 13 pour le nettoyage

Spécifications

Quantity 5 x 1mL
Flow Rate <4 mL/min.
Particle Size 34 μm
For Use With (Equipment) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que AKTA™ le design ou FPLC le système
Bed Volume 1mL
Product Type Colonnes Bleues HP
Diameter (Metric) Inner 0.7cm
For Use With (Application) Purification d’une large gamme de biomolécules, incluant l’albumine, l’interféron, une large gamme d’enzymes dépendantes des nucléotides, l’alpha2-macroglobuline, le facto de coagulation et les protéines apparentées
Height (English) 0,98 po
Height (Metric) 2.5cm
Ligand Type 4 mg Cibacron F3G-A/mL bleu médium
Material Polypropylène
Max. Pressure 42 psi
pH Range 4 à 12
Support Type 6% d’agarose fortement réticulée
Sample Type Albumine, interféron, enzymes dépendantes des nucléotides, a2-macroglobuline, facteurs de coagulation et protéines apparentées
Content And Storage 4° à 30 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats