missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ Colonnes AVB Sepharose™

Numéro de catalogue. 4520060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
16 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Diamètre (métrique) interne
4520060 1 x 5 mL 16 mm
4520059 5 x 1 mL 7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 4520060 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28411212
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet la purification des virus associés à l’adéno (AAV) en une seule étape, avec une haute pureté et d’excellents rendements. Cytiva HiTrap™ Les colonnes AVB Sepharose™ sont pré-remplies avec un milieu de chromatographie d’affinité (résine) pour un fonctionnement simple avec une seringue, une pompe ou un système chromatographique.

L’AVB Sepharose Haute Performance est une résine d’affinité conçue pour la purification du virus adéno-associé (AAV). Il permet la purification des virus associés à l’adéno en une seule étape avec une haute pureté et d’excellents rendements.
  • Purification en une étape des virus associés à l’adéno
  • Résine d’affinité avec haute sélectivité et faible liaison de fond
  • Grande surface pour augmenter la capacité
  • Colonnes préemballées HiTrap pour un fonctionnement simple avec une seringue, une pompe ou un système chromatographique
La haute performance de l’AVB Sepharose a démontré une affinité pour les virus associés à l’adéno des sous-classes 1, 2, 3 et 5.
  • On s’attend à ce qu’il ait une affinité pour la plupart des autres sous-classes de virus associés à l’adénomy
  • Le ligand est un fragment de 14 kD provenant d’un anticorps à chaîne unique, exprimé dans la levure

Spécifications

Quantité 1 x 5 mL
À utiliser avec (application) Purification en une étape des virus associés à l’adéno
Stabilité Stable pour tous les tampons aqueux couramment utilisés
Conditions de stockage Conservez la colonne préemballée à 4 °C à 30 °C dans 20% d’éthanol et le milieu à 4 °C à 8 °C dans 20% d’éthanol.
Capacité de liaison >10▿12 génécopies par mL Chromatographie Medi μm
Type de produit HiTrap Colonne AVB Sepharose HP
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Débit <150 cm/hr
Granulométrie 24 à 44 μm
Hauteur (métrique) de lit 25 mm
Matériau Polypropylène
Pression maximale 70 psi (5 bar)
Matrice Agarose réticulée
Plage de pH 3 à 10
Volume du lit (métrique) 5 mL
Type de ligand Protéine recombinante de 14 kD
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats