missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ Colonnes S-200 HR

Numéro de catalogue. 45000196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flow Rate:
<0,5 mL/min.
<1,3 mL/min.
Bed Volume:
120 mL
320 mL
Diameter (Metric) Inner:
1.6cm
2.6cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Flow Rate Bed Volume Diameter (Metric) Inner
45000196 <0,5 mL/min. 120 mL 1.6cm
45000207 <1,3 mL/min. 320 mL 2.6cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45000196 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17116601

Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale

  • Stabilité chimique et physique à long terme à partir d’une matrice dextran/bisacrylamide hydrophile et rigide d’allyle
  • Débit linéaire recommandé de 5 à 15 cm/h.

Conçu pour purifier les anticorps, les protéines sériques et les protéines de taille moyenne

Spécifications

Quantity À l’unité
Flow Rate <0,5 mL/min.
Particle Size 25 à 75 μm
For Use With (Equipment) Systèmes de basse à moyenne pression AKTA™
Bed Volume 120 mL
Product Type Sephacryl Chronique RH
Diameter (Metric) Inner 1.6cm
For Use With (Application) Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale, avec une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice hydrophile rigide d’Allyl Dextran/Bisacrylamide
Height (English) 23,62 po.
Height (Metric) 60cm
Material Polypropylène
Max. Pressure 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
pH Range 3 à 11
Support Type Allyl Dextran et N, N'-méthylène bisacrylamide
Sample Type Anticorps, protéines séroniques et protéines de taille moyenne
Content And Storage 4 °C à 30 °C, 20% d’éthanol
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats