missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide heptafluorobutyrique (environ 0,5 mol/L dans l’eau) [Réactif par paires d’ions pour LC-MS], TCI America™

Numéro de catalogue. A571310ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A571310ML 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A571310ML Fournisseur TCI America Code fournisseur A571310ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4HF7O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.039
Numéro MDL MFCD00004171
Clé InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nom de l’IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque
SOURIRES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Heptafluorobutyric Acid (ca. 0.5mol/L in Water) [Ion-Pair Reagent for LC-MS]
Couleur Incolore
Quantité 10 mL
Numéro UN 3265
Poids de formule 214.04
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-1182
RTECSNumber ET4025000
TSCA Oui