missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Colonnes HPLC à phase inversée PRP-3™

Numéro de catalogue. 1481639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Diamètre (métrique):
4.1 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique)
1481639 150 mm 4.1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1481639 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79466

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PRP-3 colonnes polymériques 300 Å pour les séparations en gradient de peptides et protéines

Les colonnes polymériques à phase inversée en PRP-3, remplies d’un support en poly(styrène-divinyl)benzène, durent plus longtemps que les colonnes à base de silice. Le support est stable sous pression jusqu’à 5 000 psi et réticulé pour prévenir le retrait ou le gonflement lorsque la phase mobile est modifiée. Le support est entièrement polymérique et il n’y a pas de groupes C18 à hydrolyser, la durée de vie de la colonne est plus longue.

Stabilité supérieure du pH

  • La stabilité inhérente des colonnes de PRP-3 permet leur utilisation pour toute méthode de purification protéique du pH 1 à 13. Les colonnes de PRP-3 permettent d’analyser la pureté des protéines à des extrêmes de pH bas et élevé.
  • Récupération des protéines
    • Les 300 Å pores du support PRP-3 aident à assurer une bonne récupération (>90%) de vos protéines. Le remplissage très inerte du poly(styrène-divinylbenzène) favorise la récupération des protéines parce qu’il n’y a pas de groupes silanol sur le support pour provoquer une adsorption irréversible des protéines
  • Large applicabilité
    • Facile à utiliser et idéal pour presque toute séparation de protéines, y compris les conditions de pH de 1 à 13, avec des modificateurs organiques (0 à 100%) de pratiquement tous les types, allant de la routine à l’inhabituel
  • Scaleup
    • Une sélection de tailles de colonnes est disponible, allant de l’analytique à la semi-préparation et à l’échelle préparatoire. La mise à l’échelle de l’échantillon est facile parce que l’emballage du PRP-3 est cohérent entre les colonnes analytiques et les colonnes préparatoires.
    • La colonne analytique courte (50 mm) est bien adaptée à l’élution en gradient des protéines à haut poids moléculaire. La colonne plus longue (150 mm) convient bien aux protéines plus petites.

    Caractéristiques du produit :

    • Taille des particules : 10 μm et 12-20 μL
    • Diamètres internes de huit colonnes : 2,1 à 21,2 μL
    • Matériaux à deux colonnes : acier inoxydable 316 et PEEK
    • Colonnes de garde analytiques et semi-préparation/préparatives
    • Dimensions matérielles personnalisées disponibles

    Spécifications

    Format de la colonne Colonne analytique
    Diamètre (métrique) 4.1 mm
    Longueur (métrique) 150 mm
    Pression maximale 5000 psi (345 bar)
    Granulométrie 10 μm
    pH 1 à 13
    Taille des pores 300 Å
    Température 5 °C à 85 °C
    Type d’USP L21
    Phase stationnaire PRP-3
    Gamme de produit PRP-3
    Matériau de remplissage PSDVB (Polystyrène Divinylbenzène)
    Type de colonne Phase inverse
    Phase Phase inverse
    Matériau Stainless Steel
    Technique Reversed Phase HPLC
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats