missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Colonnes HPLC PRP-1 à phase inversée, taille de particules de 10 um : acier inoxydable

Numéro de catalogue. 148163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4.1 mm
10 mm
Granulométrie:
7 μm
10 μm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie
148163 250 mm 4.1 mm 10 μm
148161 150 mm 4.1 mm 10 μm
1481657 250 mm 4.1 mm 7 μm
1481660 250 mm 10 mm 10 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 148163 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur HAM79427

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alternative stable aux colonnes C8 ou C18

Stabilité du pH large

  • La stabilité du pH 1 à 13 permet d’analyser des échantillons à pH élevé (8-13) sans risque de dégradation de la colonne ou de perte d’efficacité. Une plage de pH élargie permet aussi de chromatographer des échantillons pendant l’ionisation.
  • Bonne récupération d’échantillons
    • Puisque le PRP-1 est entièrement composé de poly(styrène-divinylbenzène), il n’existe pas de groupes silanol pour causer une perte d’échantillon, ce qui améliore la récupération et la quantification des échantillons labiles et réactifs.
  • Reproductibilité constante
    • Les colonnes de phase inversée PRP-1 sont idéales pour les applications nécessitant un haut degré de cohérence colonne à colonne et de lot à lot (c’est-à-dire assurance qualité, essais cliniques). Contrairement aux colonnes C8 ou C18, le PRP-1 ne possède pas de revêtement en phase stationnaire.
  • Mise à l’échelle facile des échantillons
    • Les colonnes sont disponibles préemballées et testées dans différentes tailles, allant de l’analytique à la semi-préparation et à l’échelle préparatoire. Un matériau d’emballage cohérent permet une mise à l’échelle linéaire.
  • Longue durée de vie (excellente durabilité)
    • Les colonnes PRP-1 sont remplies d’un matériau poly(styrène-divinylbenzène). Ce support est stable en pression jusqu’à 5 000 psi, et réticulé pour prévenir le retrait ou le gonflement (courant dans d’autres colonnes polymères). Puisque le support est entièrement polymérique, sans silice à détériorer, la durée de vie de la colonne est plus longue pour le PRP-1 que pour les colonnes C4, C8 ou C18 en silice.

    • Taille des particules : 10 μm
    • Diamètres internes des colonnes : 4,1, 4,6, 7 et 10 mm
    • Colonnes de garde analytiques et semi-préparatoires

    Spécifications

    Format de la colonne Colonne analytique
    Diamètre (métrique) 4.1 mm
    Débit 1 mL/min
    Longueur (métrique) 250 mm
    Pression maximale 5000 psi (345 bar)
    Compatibilité avec les phases mobiles pH de 1 à 13, 0 à 100% aqueux, modificateur organique
    Granulométrie 10 μm
    pH 1 à 13
    Taille des pores 100 Å
    Température 5 °C à 85 °C
    Type d’USP L21
    Phase stationnaire PRP-1
    Gamme de produit PRP-1
    Matériau de remplissage PSDVB (Polystyrène Divinylbenzène)
    Type de colonne Phase inverse
    Phase Phase inverse
    Matériau Acier inoxydable
    Technique Reverse Phase HPLC
    Type de produit Colonne
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats