missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ CD Hybridome AGT™ Medium

Numéro de catalogue. 12372003
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12372003 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12372003 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12372003

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Milieu sans origine animale, défini chimiquement, sans protéines

Gibco Le milieu pour hybridome CD a été spécifiquement développé pour permettre de soutenir la croissance d’hybridomes pour la production d’anticorps.

  • Capacité à supporter des hybrides et myélomes suspendus et stationnaires
  • Formulé sans L-glutamine pour la stabilité
  • Formulation sans origine animale, sans protéines et définie chimiquement
  • Format pratique et facile à utiliser Advanced Granulation Technology (AGT™)

Production d’anticorps et de cultures cellulaires, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères

Spécifications

Type de produit CD Hybridome Medium
Concentration 1 X
Additif Pyruvate de sodium
Tampon Bicarbonate de sodium, pas de HEPES
Type de cellules Cellules myélomatiques, hybridomes
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8 °C, sombre et sec
Conditions d’expédition : Sachets
de gelDurée de conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication
Classification Sans origine animale, définie chimiquement, sans protéines
Environnement de la culture CO2
Taux d’endotoxine Basse
Concentration de glucose 3.66 g/L
Glutamine Pas de glutamine
Sels inorganiques Calcium, magnésium, phosphate de sodium
Indicateur de phénol rouge Sans rouge de phénol
Grade de qualité ou de pureté Certifié
Taux de sérum Sans sérum
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Stérilité Non stériles
Gamme de produit AGT, Gibco
Quantité 10 kg
Forme Poudre (AGT)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.